222569
Fomepizole
99%
Sinônimo(s):
4-Methylpyrazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
99-100 °C/6 mmHg (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126)
Descrição geral
Aplicação
- A reactant to prepare 4-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole by reacting with bromobenzene via N-arylation using a copper catalyst.[3]
- A starting material for the synthesis of 4-methyl-3(5)-nitropyrazole by nitration.[4]
- A ligand in the preparation of gallium(III) complex of 4-methylpyrazole as potential antitumor and antiviral agent.[5]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)