Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
25 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.675,00 |
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-201-1
Beilstein/REAXYS Number:
3716662
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
form
solid
mol wt
160.17 g/mol
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-butanesulfonate is an anionic detergent.
Application
Ion-associating reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Biochem/physiol Actions
Sodium 1-butanesulfonate can be used in the preparation of mobile phase for high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry (HPLC-ICP-MS).[1]
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form solid |
| solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility - | solubility - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mol wt 160.17 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt 160.17 g/mol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-butanesulfonate
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?