220019
3-Indoleglyoxylic acid
98%
Sinônimo(s):
NSC 71954
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
217 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9(10(13)14)7-5-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H,(H,13,14)
chave InChI
DWLVFWDCSFTDOD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Reactant for synthesis of fenbufen and ethacrynic acid derivatives
- Reactant for preparation of glyoxyl analogs of indole phytoalexins as anticancer agents
- Reactant for synthesis of tertiary amides
- Reactant for preparation of fuconojirimycin derivatives as inhibitors of α-Fucosidases
- Reactant for total synthesis of oxazinin-3 from 3-indoleglyoxylic acid via an intramolecular addition/cyclization reactions
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)