Ensaio
98%
forma
solid
temperatura de autoignição
500 °F
pb
236 °C (lit.)
pf
43-47 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble (hot)(lit.)
alcohol: very slightly soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
glacial acetic acid: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
1.534 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
chave InChI
KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
124 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves