Key Documents
218529
Sigma-Aldrich
4-Morpholinecarbonitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
pb
71-73 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H8N2O/c6-5-7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
chave InChI
BOQOXLAQTDFJKU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
He I and He II photoelectron spectra of 4-morpholinecarbonitrile has been investigated.
Aplicação
4-Morpholinecarbonitrile was used in the synthesis of substituted heterocyclic compounds.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tautomerie von Heterocyclen, VII. Synthese und Reaktionen N-vinylsubstituierter Chlorformamidine.
Ried W and Erle H-E.
Chemische Berichte, 112(2), 640-647 (1979)
Trans-annular interactions in morpholines: A photoelectron spectroscopic study.
Novak I and Kovac B.
Heteroatom Chem., 6(1), 29-31 (1995)