21850
Carbonate on polymer support
extent of labeling: ~3.5 mmol/g NaCO3- loading
Sinônimo(s):
Amberlite™ IRA 900 NaCO3--form
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
~3.5 mmol/g NaCO3- loading
Impurezas
~20% water
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?