215570
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
95%
Sinônimo(s):
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
45-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1
InChI
1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenones via carbainion induced reaction
- 8-aryl-5-cyano-6-sec-amino-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone-(2,2-dimethyltrimethylene)ketals
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup