Documentos
215317
Sigma-Aldrich
3-Thiophenemalonic acid
97%
Sinônimo(s):
α-Carboxythiophene-3-acetic acid, (3-Thienyl)malonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6O4S
Número CAS:
Peso molecular:
186.19
Beilstein:
6503620
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
pf
139 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O4S/c8-6(9)5(7(10)11)4-1-2-12-3-4/h1-3,5H,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
GCOOGCQWQFRJEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3