215201
2-Hydroxyethylhydrazine
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2-Hydrazinoethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
pb
155-160 °C/32 mmHg (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNCCO
InChI
1S/C2H8N2O/c3-4-1-2-5/h4-5H,1-3H2
chave InChI
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?