Ensaio
≥98%
forma
powder
pf
166-168 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c14-12-7-6-10(15(17)18)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
chave InChI
PZPZDEIASIKHPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3