105155
2-Amino-2′,5-dichlorobenzophenone
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
87-89 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
chave InChI
KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?