Documentos
21160
Sigma-Aldrich
Calcium α-D-heptagluconate dihydrate
≥98.0%
Sinônimo(s):
α-D-Glucoheptonic acid calcium salt, D-Glycero-D-glucoheptonic acid calcium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H26CaO16 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
526.46
Beilstein:
6104529
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
perda
≤8% loss on drying
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C7H14O8.Ca.2H2O/c2*8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;;;/h2*2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-,6-;;;/m11.../s1
chave InChI
JBMIEBJMNFOKBC-JRLDONDGSA-L
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3