Documentos Principais
211117
Sigma-Aldrich
Lasalocid A sodium salt
97%
Sinônimo(s):
Lasalocid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H53NaO8
Número CAS:
Peso molecular:
612.77
Beilstein:
3875309
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
180 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC[C@H]([C@H]1O[C@@](CC)(C[C@@H]1C)[C@H]2CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O2)C(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)CCc3ccc(C)c(O)c3C([O-])=O
InChI
1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1
chave InChI
RDHDUYAKDYQPEW-UHFFFAOYSA-M
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)