Documentos
210196
Sigma-Aldrich
Barium manganate
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BaMnO4
Número CAS:
Peso molecular:
256.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Ensaio
90%
forma
powder and chunks
densidade
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
chave InChI
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Useful for the selective oxidation of diols.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 30, 2559-2559 (1989)