Documentos Principais
209805
Sigma-Aldrich
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(CN)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
145-148 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CC(C#N)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13)
chave InChI
IRYIYPWRXROPSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid was used in screening of cobalt containing nitrile hydratases for their enantioselectivity towards wide range of chiral nitriles.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S van Pelt et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(8), 3011-3019 (2011-03-08)
In this study a diverse range of purified cobalt containing nitrile hydratases (NHases, EC 4.2.1.84) from Rhodopseudomonas palustris HaA2 (HaA2), Rhodopseudomonas palustris CGA009 (009), Sinorhizobium meliloti 1021 (1021), and Nitriliruptor alkaliphilus (iso2), were screened for the first time for their