208922
Ethyl acetohydroxamate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl N-hydroxyacetimidate, Ethyl acetohydroximate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 6
new score: 5
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
55-58 °C/6 mmHg (lit.)
pf
23-25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3-7-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
chave InChI
QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Descrição geral
Aplicação
- O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines
- hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides
- ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup