Documentos Principais
206172
Sigma-Aldrich
Rhodium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
Selecione um tamanho
25 G
R$ 3.703,00
R$ 3.703,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 3.703,00
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.703,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
pellets
Nível de qualidade
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
0.5 wt. % loading
tamanho de partícula
3.2 mm
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicação
Rhodium on alumina (Rh/Al2O3) (0.5 wt.% loading, pellets, 3.2 mm) is utilized as a catalyst for the steam reforming of ethanol for use in hydrogen production using molten carbonate fuel cells.[1][2] It can also be used as a catalyst in the production of hydrogen from sodium borohydride (NaBH4).[3]
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Performance of Rh/Al2O3 catalyst in the steam reforming of ethanol: H2 production for MCFC
Cavallaro S, et al.
Applied Catalysis A: General, 249(1), 119-128 (2003)
Comparative XPS study of Rh/Al2O3 and Rh/TiO2 as catalysts for NaBH4 hydrolysis
Larichev YV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(13), 6501-6507 (2010)
Ethanol steam reforming on Rh/Al2O3 catalysts
Cavallaro S
Energy & Fuels, 14(6), 1195-1199 (2000)