20589
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (AT)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)OC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3.ClH/c1-10(2,3)14-7-8(12)9(13)15-11(4,5)6;/h8H,7,12H2,1-6H3;1H/t8-;/m0./s1
chave InChI
RDWZQVGVBTYCBD-QRPNPIFTSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3