Documentos Principais
209767
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.130,00
R$ 1.130,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.130,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C3H2(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
169.01
Beilstein:
1937304
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.130,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
85 °C/8 mmHg (lit.)
pf
60-65 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC1(CC1(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
BIUUWIKPBYWKEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid was used in solid phase synthesis of α-hydroxy esters, inhibitors of amyloid-β production[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Owen B Wallace et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(6), 1203-1206 (2003-03-20)
Inhibitors of amyloid-beta (Abeta) protein production have been widely pursued as a potential treatment for Alzheimer's disease. Following the identification of a 5 microM screening hit, SAR was initiated using solid-phase synthetic techniques. Two series of alpha-hydroxy esters and ketones
Dmitriy Ovcharenko et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1281-1289 (2019-06-27)
Dichloroacetate (DCA) is an inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) that has been shown to reverse the Warburg effect and cause tumor cell death. Clinical research into the anti-cancer activity of DCA revealed high dosage requirements and reports of toxicity.