202967
Calcium nitrate hydrate
99.997% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nitric acid calcium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.997% trace metals basis
forma
crystals and lumps
Impurezas
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
chave InChI
JJIQGEZLLWXYKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Crack-Repair Efficiency: Evaluating the efficiency of calcium nitrate in the self-healing of cracks in steel fiber-reinforced concrete beams (Milla et al., 2019).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.