Documentos Principais
20425
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
technical
Sinônimo(s):
Bredereck’s reagent
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 2.462,00
50 ML
R$ 10.961,00
R$ 2.462,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 2.462,00
50 ML
R$ 10.961,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
174.28
Beilstein:
1901973
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.462,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
technical
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
p.e.
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
chave InChI
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of pyrroloquinazolines as photochemotherapeutic agents
  • Enanatioslective formal synthesis of the Cinchona alkaloid quinine via stereoselective intermolecular radical addition
  • Synthesis of camptothecin via intramolecular isomuenchnone cycloaddition reaction
  • Aminomethylenation reactions
Nota de análise
mixture of tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane, tris(dimethylamino)methane and N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Outras notas
Review[1]; Mild condensation reactions[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W. Haefliger et al.
Tetrahedron Letters, 25, 285-285 (1984)
R.F. Abdulla et al.
Tetrahedron, 35, 1675-1675 (1979)