Documentos Principais
203009
Sigma-Aldrich
Cerium(III) sulfate octahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerium(3+) trisulfate octahydrate
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.968,00
R$ 1.968,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.968,00
About This Item
Fórmula linear:
Ce2(SO4)3·8H2O
Número CAS:
Peso molecular:
712.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.968,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
2.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
PQBKXYUMEMUVIH-UHFFFAOYSA-H
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)