202894
Cadmium oxide
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cadmia
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
densidade
8.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Cd]
InChI
1S/Cd.O
chave InChI
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.