Documentos Principais
201391
Sigma-Aldrich
Brilliant Blue G
Dye content 50 %
Sinônimo(s):
Acid blue 90, Coomassie brilliant blue G 250
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H52N3NaO7S2
Número CAS:
Peso molecular:
858.05
Número do índice de cores:
42655
Beilstein:
5230822
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composição
Dye content, 50%
λmax
610 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)