Documentos Principais
201162
Sigma-Aldrich
Lithium benzoate
99%
Sinônimo(s):
Benzoic acid lithium salt
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COOLi
Número CAS:
Peso molecular:
128.05
Beilstein:
3598089
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99%
Formulário:
powder
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Electrically conductive ultrananocrystalline diamond-coated natural graphite-copper anode for new long life lithium-ion battery: This study mentions lithium benzoate films used as coatings to improve the performance of NG-based anodes in lithium-ion batteries (Cheng et al., 2014).
  • Effect of permittivity on the ionic boundary layer upon protonation of lithium niobate: Discusses lithium benzoate′s role in the recombination process with lithium niobate crystals and its impact on the ionic boundary layer (Demin et al., 2023).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)