Documentos Principais
200522
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-propylene-co-5-methylene-2-norbornene)
ethylene 70 wt. %
Sinônimo(s):
Ethylene-5-ethylidenenorbornene-propene copolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
composição
ethylene, 70 wt. %
viscosidade
80, Mooney(lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H12.C3H6.C2H4/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7;1-3-2;1-2/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3;3H,1H2,2H3;1-2H2/b8-2+;;
chave InChI
MPXNNMASLYQCAH-SZPWSVBHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chelsea L Dieck et al.
Cancer cell, 34(1), 136-147 (2018-07-11)
Activating mutations in the cytosolic 5'-nucleotidase II gene NT5C2 drive resistance to 6-mercaptopurine in acute lymphoblastic leukemia. Here we demonstrate that constitutively active NT5C2 mutations K359Q and L375F reconfigure the catalytic center for substrate access and catalysis in the absence