Documentos Principais
199001
Sigma-Aldrich
Sodium phenylpyruvate
98%
Sinônimo(s):
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyruvic acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2COCOONa
Número CAS:
Peso molecular:
186.14
Beilstein:
4770978
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)