Documentos Principais
197955
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
≥98%
Sinônimo(s):
Methyl veratrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
196.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
p.e.
283 °C (lit.)
pf
59-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)