Documentos Principais
197130
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
200.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
CC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)