Documentos Principais
196908
Sigma-Aldrich
Perfluoroglutaric acid
97%
Sinônimo(s):
Hexafluoroglutaric acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOC(CF2)3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
240.06
Beilstein:
1801049
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
p.e.
134-138 °C/3 mmHg (lit.)
pf
88-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C5H2F6O4/c6-3(7,1(12)13)5(10,11)4(8,9)2(14)15/h(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)