Documentos Principais
196576
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
98%
Sinônimo(s):
2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
206.12
Beilstein:
2121347
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
90-92 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(12(13)14)1-2-6(5)11/h1-3H,11H2
chave InChI
HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline undergoes diazotization and coupling with:
  • N-hydroxyalkylamino-5-napthols[1]
  • pyrazolones and naptholsulphonic acids[1]
  • N-(2-cyanoethyl)-N-(hydroxyalkyl)anilines[1]
Aplicação
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of monoazo dyes[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Effect of fluorine substitution on color and fastness of monoazo dyes.
Dickey JB, et al.
Ind. and Eng. Chem., 45(8), 1730-1734 (1953)