195413
Methacrylonitrile
99%
Sinônimo(s):
1-Methylethenyl cyanide, 2-Cyano-1-propene, 2-Methyl-2-propenenitrile, 2-Methylpropenenitrile, Isobutenenitrile, Isopropene cyanide, Methacrylnitrile
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
64 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
contém
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.400 (lit.)
p.e.
90-92 °C (lit.)
pf
−35.8 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3
chave InChI
GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)