194824
Borane dimethyl sulfide complex solution
2.0 M in toluene
Sinônimo(s):
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
2.0 M in toluene
densidade
0.856 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
chave InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?