Key Documents
193798
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
97%
Sinônimo(s):
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)-2-propanone
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
202.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
pb
89-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13/h2-4,6H,5H2,1H3
chave InChI
JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone was used in the synthesis of:
  • (±)-[1-(3-trifluoromethyl)phenyl]-2-propylamine via reductive amination reaction
  • N-{2-[1-methyl-2-(3-trifluoromethylphenyl]}-aminoethanol
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enzymatic one-pot resolution of two nucleophiles: alcohol and amine.
Garci'a-Urdiales E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1459-1463 (2000)
New prenylamine-analogues: investigations of their influence on calcium-dependent biological systems.
Caldirola P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 28(7), 555-568 (1993)