Documentos Principais
193356
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Sinônimo(s):
(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetic acid
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
204.15
Beilstein:
2213223
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
76-79 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-2-6(4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
chave InChI
BLXXCCIBGGBDHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid [(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetic acid] was used in the preparation of N,N-diethyl[(α,α,α-triuoro-m-tolyl)]acetamide(DM156).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jerome A Klun et al.
Journal of medical entomology, 43(6), 1248-1251 (2006-12-14)
An earlier in vitro screening of N,N-diethyl-3-methylbenzamide (Deet) and N,N-diethylphenylacetamide (DEPA) analogs showed that two DEPA analogs, N,N-diethyl(3-bromophenyl) acetamide and N,N-diethyl[(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)]acetamide, and one Deet analog, N,N,diethyl[3-(trifluoromethyl)]benzamide, had biting-deterrent activities that were superior to Deet against Aedes aegypti (L.) and Anopheles