Documentos Principais
192902
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Aib-OH
98%
Sinônimo(s):
Z-N,2-Dimethylalanine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCON(CH3)C(CH3)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
251.28
Beilstein:
3347632
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
135-138 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)OCc1ccccc1)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,11(15)16)14(3)12(17)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
QCDSXBNEBTVGTP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)