Documentos Principais
190691
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzamide
99%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
139.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
129-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
chave InChI
YPIGHNIIXYSPKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Fluorobenzamide has been used in the synthesis of N-(3-fluorobenzoyl)-N′,N′′-bis(4-methylphenyl)phosphoric triamide[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mehrdad Pourayoubi et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 11), o3034-o3034 (2012-01-06)
In the title compound, C(21)H(21)FN(3)O(2)P, the NH and P(=O) groups of the C(=O)NHP(=O) fragment are in a syn arrangement with respect to each other, as are the two amide H atoms of the two CH(3)-4-C(6)H(4)-NH moieties. In the crystal, mol-ecules