Ensaio
≥98%
Formulário
solid
p.e.
323 °C (lit.)
pf
93-95 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
chave InChI
MXHXXJOHFRHBFB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)