Documentos
189391
Sigma-Aldrich
Poly(1-butene), isotactic
average Mw ~570,000 by GPC, pellets
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C2H5)]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
forma
pellets
índice de fusão
0.4
peso molecular
average Mw ~570,000 by GPC
temperatura de transição
Tg −24 °C
Tm 125 °C
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC=C