Documentos Principais
182168
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, trans
pellets, 99+% trans-1,4
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.576,00
R$ 1.576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.576,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
pellets
temperatura de transição
Tg −68 °C
Tm 60 °C
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
chave InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)