189170
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
95%
Sinônimo(s):
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
59 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
chave InChI
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup