Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
180-184 °C/15 mmHg (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10/h1-6,9,13H,7-8H2
chave InChI
VCZANYLMPFRUHG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... BAD(572)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)