Documentos
187917
Sigma-Aldrich
Cyclobutanemethanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
C4H7CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
143-144 °C (lit.)
densidade
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-4-5-2-1-3-5/h5-6H,1-4H2
chave InChI
WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Oxidation of cyclobutanemethanol in the presence of lead tetraacetate and lead tetraacetate/metal chloride has been investigated.
Aplicação
Cyclobutanemethanol was used in the synthesis of bicyclic lactone.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The lead tetraacetate reaction of alcohols containing a small ring. Part II. Cyclobutane-methanols and cyclopropane-ethanols.
Mihailovic ML, et al.
Helvetica Chimica Acta, 59(2), 475-486 (1976)
Total synthesis of (-)-pestalotiopsin A.
Ken-ichi Takao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(18), 3426-3429 (2008-03-28)