Documentos Principais
187895
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzyl alcohol
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
187.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
pb
165 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
chave InChI
FSWNRRSWFBXQCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Bromobenzyl alcohol was employed in the preparation of tert-butyl 3-(3-bromophenyl)-2-cyanopropanoate and silyl ether.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Rocky J Barney et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(20), 7212-7220 (2010-09-14)
Geminal bisphosphonates display varied biological activity depending on the nature of the substituents on the central carbon atom. For example, the nitrogenous bisphosphonates zoledronate and risedronate inhibit the enzyme farnesyl diphosphate synthase while digeranyl bisphosphonate has been shown to inhibit
Iridium catalysed alkylation of 4-hydroxy coumarin, 4-hydroxy-2-quinolones and quinolin-4 (1H)-one with alcohols under solvent free thermal conditions.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 65(36), 7468-7473 (2009)