Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
69-73 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(CO)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
chave InChI
QJANIQCEDPJNLO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?