Documentos
187267
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98%
forma
solid
pf
39-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
chave InChI
URCWIFSXDARYLY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup