Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
87-90 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
chave InChI
YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?