186228
2′-Aminoacetophenone hydrochloride
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
285-289 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO.ClH/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
chave InChI
APTPPYQXBFFQHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3