165794
3-Aminobenzenesulfonic acid
97%
Sinônimo(s):
Metanilic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: very slightly soluble(lit.)
methanol: very slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
chave InChI
ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1