186112
N-(3-Aminopropyl)-2-pipecoline
96%
Sinônimo(s):
1-(3-Aminopropyl)-2-methylhexahydropyridine, 2-Methyl-1-piperidinepropanamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4765 (lit.)
p.e.
96-97 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCN1CCCN
InChI
1S/C9H20N2/c1-9-5-2-3-7-11(9)8-4-6-10/h9H,2-8,10H2,1H3
chave InChI
YYAYTNPNFKPFNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Photostable near-infrared cyanine dyes
Quinazolindione derivatives as 5-HT3A receptor antagonists
Melanocortin-4 receptor antagonists
Brain penetrant aminoalkyl benzoimidazoles
Selective nitric oxide formation inhibitors
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?